Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane jako oczyszczone plazmidowe DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen′s pET-52b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with human rhinovirus (HRV) 3C protease. | description - | description Novagen′s pET-32b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 109aa Trx•Tag thioredoxin protein. | description Novagen′s pET-41a-c(+) and pET-42a-c(+) vectors incorporate the schistosomal glutathione-S-transferase (GST-Tag) coding sequence as a fusion partner. |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?