Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 reactions | Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Zestawy do klonowania AccepTor Vector zostały zaprojektowane w celu uproszczenia procesu klonowania PCR poprzez zastosowanie termostabilnych polimeraz DNA bez proofreadingu (tj. polimerazy KOD XL oraz natywnych i rekombinowanych polimeraz Taq ), które pozostawiają pojedyncze nawisy 3′-dA na produktach reakcji. Wektory AccepTor umożliwiają bezpośrednią ligację dzięki pojedynczym nawisom 3′-dU, które skutecznie annealują z przedłużeniami 3′-dA na produktach PCR. Reszty dU są przekształcane w reszty dT in vivo po transformacji. Wektory AccepTor są dostarczane w formacie gotowym doligacji. Wystarczy wymieszać wektor z produktem PCR, dodać Clonables 2X Ligation Premix (nr kat. 70573) i transformować do komórek kompetentnych NovaBlue Singles (nr kat. 70181). Cała procedura, od produktu PCR do umieszczenia transformantów, może być wykonana w zaledwie 40 minut przy minimalnym pipetowaniu. Zestawy wektorów AccepTor są dostępne we wstępnym rozmiarze 10 reakcji, a także w konfiguracjach 20- i 40-reakcyjnych. Wektory AccepTor są również dostępne osobno, bez składników do ligacji i transformacji. Zobacz także pSTBlue-1 AccepTor Vector Giga Kit (nr kat. 71228), aby uzyskać informacje na temat korzystania z komórek kompetentnych o wyższej wydajności.
Features and Benefits
- Brak enzymów restrykcyjnych lub specjalnych starterów
- Bezpośrednia ligacja produktu PCR z wektorem
- Kompatybilny z polimerazami, które pozostawiają pojedyncze nawisy 3´-dA
- Niebieski/biały screening z wektorami pSTBlue-1 lub pETBlue-1
- Prosty protokół zajmuje zaledwie 40 minut od produktu PCR do posiewu transformantów
Packaging
Plastikowa ampułka
Other Notes
- 0.5 µg- pETBlue-1 AccepTor Vector
- 10 µl- AccepTor Vector Positive Control Insert
- 55 µl- Clonables 2X Ligation Mix
- 1.5 ml- Nuclease-free Water
- 11 × 50 µl- NovaBlue Singles Competent Cells
- 3 × 2 ml- SOC Medium
- 10 µl- Test Plasmid
- 0.2 ml- Tuner (DE3) pLacI Competent Cells
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest objęty amerykańskim patentem 5,856,144 należącym do EMD Chemicals Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?