Przejdź do
70666
Ni-NTA His•Bind® Resin
Synonim(y):
nickel affinity gel, nickel charged agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9120,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
44 010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
slurry
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ni-NTA His•Bind Resin is a high-performance Ni2+-charged agarose used for rapid one-step purification of proteins containing a His•Tag sequence by metal chelation chromatography. NTA chemistry minimizes metal leaching during purification and is compatible with up to 10 mM β-mercaptoethanol or 1 mM Tris(hydroxypropyl)phosphine (THP) for reduction of disulfide bonds. Ni-NTA His•Bind Resin has a binding capacity of 5–10 mg His•Tag fusion protein per ml resin.
Supplied as a 50% slurry; the quantity/pack is based on the amount of the settled resin.
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Flammable (J)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
706917054170751
description
-
description
-
description
-
description
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
slurry
form
liquid
form
liquid
form
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
OK to freeze
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
Piktogramy
Flame
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)