Przejdź do
70751
BugBuster® Ni-NTA His•Bind® Purification Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160703
Shipped in:
wet ice
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
General description
BugBuster®Ni-NTA HIS-BIND® Purification Kit is used for protein purification. Ni-NTA HIS-BIND® Resin is high-performance Ni2+-charged agarose used for rapid, one-step purification of proteins containing a polyhistidine tag sequence.
Application
BugBuster®Ni-NTA HIS-BIND® Purification Kit has been used for the purification of His tagged proteins such as trehalose-6-phosphate phosphatase (TPP) , Ras(WT) proteins and CsgA (major curlin subunit) proteins.
Other Notes
•2 × 100 mlBugBuster Protein Extraction Reagent
•10,000 UBenzonase Nuclease, purity >90%
•10 mlNi-NTA His•Bind Resin
•pkg/4Chromatography Columns
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
707937079470666
description
-
description
-
description
Affinity purification of GST fusion proteins
description
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
do not freeze
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)