Przejdź do
70933
pTriEx-4 Neo DNA - Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106611
NACRES:
NA.51
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pTriEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-4 Neo został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiej charakterystyki genów docelowych w E. coli, komórkach owadów i kręgowców oraz umożliwienia szybkiej selekcji stabilnych transfekowanych komórek kręgowców wyrażających wysoki poziom genu docelowego. Ekspresja w komórkach kręgowców odbywa się za pośrednictwem natychmiastowego wczesnego wzmacniacza i promotora CMV2. Marker selekcji leków jest wyrażany pod kontrolą sekwencji CITE (lub IRES) wirusa EMC, umożliwiając szybką selekcję transfekowanych komórek kręgowców przy użyciu leku G418 lub siarczanu neomycyny. Do ekspresji w komórkach owadzich, pTriEx-4 Neo zawiera flankujące sekwencje bakulowirusa, aby umożliwić generowanie rekombinowanych bakulowirusów przy użyciu systemu BacVector<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. W komórkach owadzich zainfekowanych bakulowirusem ekspresja jest napędzana przez bardzo późny promotor p10. Ekspresja w E. coli jest regulowana przez ściśle kontrolowany promotor T7lac. Ekspresja może być indukowana u gospodarzy takich jak NovaBlue poprzez infekcję fagiem λCE6, który konstytutywnie wyraża polimerazę RNA T7 z promotorów λlpL i λpI. Alternatywnie, rekombinowane plazmidy pTriEx można przenieść do gospodarza (DE3)pLacI, który umożliwia indukcję IPTG. Natywne białko może być wyrażane przez klonowanie do miejsca Nco I lub generowane przez klonowanie do miejsc PshAI lub Sma I i rozszczepianie białka fuzyjnego odpowiednio enterokinazą lub trombiną.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytworzonych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
709317082470928
description
-
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)