Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106611
eCl@ss:
32039090
2210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pTriEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-3 Neo został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiej charakterystyki genów docelowych w E. coli, komórkach owadów i kręgowców oraz umożliwienia szybkiej selekcji stabilnych transfekowanych komórek kręgowców wyrażających wysoki poziom genu docelowego. Ekspresja w komórkach kręgowców odbywa się za pośrednictwem natychmiastowego wczesnego wzmacniacza i promotora CMV2. Marker selekcji leków jest wyrażany pod kontrolą sekwencji CITE (lub IRES) wirusa EMC, umożliwiając szybką selekcję transfekowanych komórek kręgowców przy użyciu leku G418 lub siarczanu neomycyny. Do ekspresji w komórkach owadzich, pTriEx-3 Neo zawiera flankujące sekwencje bakulowirusa, aby umożliwić generowanie rekombinowanych bakulowirusów przy użyciu systemu BacVector<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. W komórkach owadzich zainfekowanych bakulowirusem ekspresja jest napędzana przez bardzo późny promotor p10. Ekspresja w E. coli jest regulowana przez ściśle kontrolowany promotor T7lac. Ekspresja może być indukowana u gospodarzy takich jak NovaBlue poprzez infekcję fagiem λCE6, który konstytutywnie wyraża polimerazę RNA T7 z promotorów λpL i λ<pI. Alternatywnie, rekombinowane plazmidy pTriEx można przenieść do gospodarza (DE3)pLacI, który umożliwia indukcję IPTG.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytwarzanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytwarzanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form solid | form solid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?