Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106513
eCl@ss:
32160702
Storage temp.:
−20°C
3220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Zestaw BetaRed β-Gal Assay Kit jest przeznaczony do szybkiego i czułego pomiaru aktywności β-galaktozydazy w ekstraktach komórkowych. Zestaw zawiera Reportasol Extraction Buffer, który umożliwia wydajną pasywną ekstrakcję białka komórkowego przy zachowaniu optymalnej aktywności enzymu i jest skonfigurowany dla formatu 96-dołkowego. Kolorymetryczny test BetaRed jest ponad 10-krotnie bardziej czuły (1 pg) niż tradycyjne testy oparte na ONPG i może być wykonywany w połączeniu z testami lucyferazy.
Zoptymalizowane odczynniki do ultraczułych testów β-gal
Other Notes
•125 mgBetaRed Substrate
•25 mlReportasol Extraction Buffer
•100 mlReaction Buffer
•50 mlStop Buffer
•1.6 ml1 M DTT
•25 mlReportasol Extraction Buffer
•100 mlReaction Buffer
•50 mlStop Buffer
•1.6 ml1 M DTT
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Optimized reagents for ultrasensitive β-gal assays | description Optimized reagents for ultrasensitive β-gal assays | description from E. coli overproducer | description clone GAL-40, ascites fluid |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?