Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 U | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 331,00 zł |
500 U | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1200,00 zł |
2500 U | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
331,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 2000 reactions, sufficient for 400 reactions, sufficient for 80 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Source: Recombinant Thermus aquaticus DNA polymerase expressed in E. coli
Concentration: 5.0 U/μl
Purity: 95% homogeneous by SDS-PAGE
Endonuclease: None detected
Amplification effiency: Functional PCR
Storage: –20°C
Application
NovaTaq DNA Polymerase can be used in standard polymerase chain reaction (PCR) amplification protocols. It is also suitable for colony PCR for screening bacterial colonies.
Features and Benefits
- Higher yield and PCR specificity
- Improved low-copy target amplification
- Amplification of target sequences up to 5 kb
- Ambient temperature setup compatible with automation
- Ideal for quantitative and high-throughput applications
Other Notes
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml10X NovaTaq Buffer with MgCl₂
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml10X NovaTaq Buffer without MgCl₂
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml25 mM MgCl₂
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ultrapure recombinant enzyme for dependable PCR amplification | description Taq for routine PCR with inert dye, 10X buffer included | description Heat-activatable modified form of recombinant Taq DNA polymerase | description with 10× PCR reaction buffer without MgCl2 |
| technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
9016-45-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?