Przejdź do
D4545
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
Synonim(y):
Taq polymerase, Taq polymerase enzyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
1500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 800,00 zł
20 x 250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Taq polymerase is a thermostable DNA polymerase named after the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. A stable deoxyribonucleic acid (DNA) polymerase (with a temperature optimum of 80°C) has been purified from the extreme thermophile Thermus aquaticus. The enzyme is free from phosphomonoesterase, phosphodiesterase and single-stranded exonuclease activities. Maximal activity of the enzyme needs all four deoxyribonucleotides and activated calf thymus DNA.
Application
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus has been used:
  • in the process of DNA extraction (during gene amplification and sequencing)
  • in genotyping
  • in polymerase chain reaction (PCR) to study the constitutive production of epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) and interleukin-8 (IL-8)
  • for amplification of RNA from primary endothelial cells by conventional PCR
Biochem/physiol Actions
Taq polymerase catalyzes oligonucleotide primer-driven, DNA template dependent incorporation of dNTPs into complimentary DNA strands. It displays both 5′ to 3′ polymerase and exonuclease activities.
Features and Benefits
  • MgCl2 provided in a separate tube to allow MgCl2 optimization
  • Can withstand repeated heating to 95 °C without significant loss of activity
Packaging
Taq DNA Polymerase with 10× reaction buffer without MgCl2. Includes a separate tube of 25 mM MgCl2
Taq DNA polymerase comes with the choice of an optimized 10× reaction buffer including MgCl2 (D1806) or a 10× reaction buffer without MgCl2 plus a separate tube of MgCl2 for titration (D4545). The latter option may be necessary to determine optimal conditions for amplification.
Other Notes
One unit will incorporate 10 nmol of total dNTPs into acid-precipitable DNA in 30 min at 74 °C.
Taq DNA Polymerase is a specialized thermostable enzyme isolated from the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The recombinant form of this enzyme is expressed in E. coli. This 94 kDa protein shows no detectable levels of contaminating endonucleases or exonucleases by SDS-PAGE. It has both 5′→3′ polymerase and exonuclease activity.
Legal Information
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: US 8,404,464 and US 7,972,828. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1806GE27079804TAQRO
description
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
description
Cytiva 27079804
description
optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA sequencing: suitable, whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
biological source
bacterial (Thermus aquaticus)
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
concentration
5 units/μL
concentration
5 units/μL
concentration
5000 unit/mL
concentration
-
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)