Merck
71009-M
CytoBuster Protein Extraction Reagent
Simple extraction of soluble protein from mammalian and insect cells
Synonim(y):
Bufor do ekstrakcji białek, Odczynnik do lizy komórek
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
50 ML
488,00 zł
250 ML
1870,00 zł
488,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.77
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
temp. przechowywania
10-30°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
70584-M7118670922
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Opis ogólny
The CytoBuster Protein Extraction Reagent is a proprietary formulation of detergents optimized for efficient extraction of soluble proteins from mammalian and insect cells. The gentle, non-ionic composition of CytoBuster Protein Extraction Reagent enables isolation of functionally active endogenous or expressed proteins without a need for secondary treatment such as sonication or freeze/thaw. CytoBuster Protein Extraction Reagent has been specifically formulated for utilization in Western blotting, immunoprecipitation, and kinase/phosphatase assays. The reagent is compatible with protease inhibitors, kinase inhibitors, and phosphatase inhibitors.
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Toxicity: Standard Handling (A)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
CytoBuster Protein Extraction Reagent is a formulation of detergents prepared for the efficient extraction of soluble proteins from mammalian cells
CytoBuster Protein Extraction Reagent to formuła detergentów przygotowana do skutecznej ekstrakcji rozpuszczalnych białek z komórek ssaków
Powiązane treści
Metody lizy komórek i ekstrakcji białek obejmują przegląd różnych technik, od rozpuszczania detergentami po mechaniczne rozbijanie, wspierając potrzeby badawcze.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.