Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
conjugate
S-Tag
Quality Segment
tag
His tagged
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Application
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Novagen′s pET-52b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with human rhinovirus (HRV) 3C protease. | description - | description Novagen′s pET-41a-c(+) and pET-42a-c(+) vectors incorporate the schistosomal glutathione-S-transferase (GST-Tag) coding sequence as a fusion partner. |
| conjugate S-Tag | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| tag His tagged | tag - | tag - | tag - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?