Przejdź do
8.17059
Triethyl citrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Synonim(y):
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-070-7
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Poproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0025 hPa ( 25 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 150 °C
density
1.135 g/cm3 at 25 °C
application(s)
3D printing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Triethylcitrate is typically used as pH adjuster, antioxidant, buffer agent or plasticizer in pharmaceutical coatings.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl citrate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia