Przejdź do
8.21202
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
Synonim(y):
Tris(2-ethylhexyl) phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.63
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-116-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
37000 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
<0.001 g/L
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-ethylhexyl) phosphate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)