Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 833,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
420 °C
potency
140 mg/kg LD50, oral (Rat), 90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
transition temp
flash point 124 °C
bulk density
520 kg/m3
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
General description
Literature references
[1] S. S. Wang, et al. (1981) Int. J. Peptide Protein Res., 18, 459.
[2] J.-P. Gamet, et al. (1984) Tetrahedron, 40, 1995.
[3] K. Takeda, et al. (1991) Synthesis, 1991, 689.
Application
- Copolymerization of β‐butyrolactones using DMAP as initiator: This research focuses on the use of DMAP in the ring-opening polymerization of β‐butyrolactones, analyzing its efficiency as a catalyst (Palenzuela et al., 2024).
- Halogen-Bond-Promoted Direct Cross-Coupling: This article details the use of DMAP in a catalytic process for the cross-coupling of alkyl bromides with coumarins, emphasizing its role under light illumination (Guo et al., 2024).
- Enantiospecific Analysis of Carboxylic Acids: Discusses the superior efficacy of DMAP compared to other catalysts like Et3N in the enantiospecific analysis of carboxylic acids (Mo et al., 2024).
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Other Notes
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Nervous system
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?