Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
oil
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (GC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: click chemistry
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChI key
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas 6-azidoheksanowy jest blokiem budulcowym stosowanym do wprowadzenia klikalnej grupy azydowej do grupy aminowej do stosowania w chemii kliknięć, znakowaniu białek, syntezie peptydów i modyfikacjach powierzchni.
Application
Najnowsze zastosowania kwasu 6-azido-heksanowego obejmujące chemię typu click:
Analysis Note
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 6-azidoheksanowy
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?