Przejdź do
902332
Rurka zanurzeniowa
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Synonim(y):
Rurka zanurzeniowa 10 l dla 1.01123.0001
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Aby dostosować systemy wycofywania do każdych wymagań, dostarczamy klientom odpowiednie rurki zanurzeniowe dla każdego rozmiaru opakowania, odpowiednie dla różnych systemów wycofywania.
do 10 l beczki ze stali nierdzewnej do systemu poboru Nr kat. Nr kat. 1.01123.0001
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902331902334902333
description
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
description
for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
description
for use with 10 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
description
for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
compatibility
for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
compatibility
for use with 10 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
compatibility
for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurka zanurzeniowa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)