Przejdź do
902333
Rurka zanurzeniowa
for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
Synonim(y):
Rurka zanurzeniowa 25 l bęben dla 1.01114.0001
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
eCl@ss:
32039090
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Aby dostosować systemy wycofywania do każdych wymagań, dostarczamy klientom odpowiednie rurki zanurzeniowe dla każdego rozmiaru opakowania, odpowiednie dla różnych systemów wycofywania.
do 25 l bębna ze stali nierdzewnej do systemu poboru Nr kat. Nr kat. 1.01114.0001
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902334941862902332
description
for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
description
for use with 10 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
description
for use with 25 L combi container for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
description
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
compatibility
for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
compatibility
for use with 10 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
compatibility
for use with 25 L combi container for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
compatibility
for use with 10 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurka zanurzeniowa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)