Przejdź do
960212
Filling nozzle (stainless steel)
PTFE tube, stainless steel coating, tube L 80 cm, self-closing, for rapid action connector
Synonim(y):
Filling nozzle with tubing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
15 490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE tube, stainless steel coating
feature
self-closing
tube L
80 cm
fitting
for rapid action connector
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Different environments and individual customer applications require special withdrawal options. Optimized nozzles are available for each special application, e.g. withdrawal inside a fume hood with a flexible filling nozzle while the barrel is installed inside a safety cabinet. This filling nozzle consists of 9.67100.1090 Filling nozzle and 9.67100.9052 Stainless steel coated PTFE-tube, length 80 cm.
self-closing, with stainless steel-coated PTFE-tube (80 cm) and rapid action connector
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
960210967107967106
description
PTFE tube, stainless steel coating, tube L 80 cm, self-closing, for rapid action connector
description
self-closing, for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
description
-
description
-
fitting
for rapid action connector
fitting
-
fitting
-
fitting
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
PTFE tube, stainless steel coating
material
-
material
-
material
-
feature
self-closing
feature
self-closing
feature
-
feature
-
tube L
80 cm
tube L
-
tube L
-
tube L
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)