Przejdź do
964205
Zawór redukcyjny 0,2 bar z 2 przyłączami rurowymi 6 x 8 mm i zintegrowanym zabezpieczeniem nadciśnieniowym 0,5 bar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
4660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Reduktor ciśnienia z dołączonym ogranicznikiem nadciśnienia jest jednym z najbezpieczniejszych połączonych rozwiązań do redukcji ciśnienia roboczego gazu obojętnego do 0,2 bara. Zintegrowany reduktor nadciśnienia pozwala uniknąć ciśnienia wyższego niż 0,5 bara wewnątrz beczki zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych. Reduktor ciśnienia jest wyposażony w zawór kulowy i 2 złącza rurowe 8x6 mm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90269890209021517
description
-
description
6 mm inlet, 8 mm outlet
description
for 2" to 3/4" thread
description
stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)