Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 949,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
eCl@ss:
32150319
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
6 mm inlet, 8 mm outlet
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Ciśnieniowe urządzenie zabezpieczające jest stosowane między butlą ciśnieniową z gazem obojętnym a naszą beczką/bębnem, aby uniknąć ciśnienia wyższego niż 0,5 bara wewnątrz beczki/bębna zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych.
z 2 złączami rurowymi (6x8 mm)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 6 mm inlet, 8 mm outlet | description 10 mm connector, tubing for 6x8 mm | description - | description - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| fitting 6 mm inlet, 8 mm outlet | fitting 10 mm connector, tubing for 6x8 mm | fitting - | fitting - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?