Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 listopada 2026Szczegóły
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, rabbit
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Epitop jest również wysoce konserwatywny między myszą a szczurem (17/18 reszt identycznych), ale inne gatunki nie zostały przetestowane.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
ROZMIAR: 43518 Da [Jest to MW nieprzetworzonego prekursora].
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Wieloprzepustowe białko błonowe (potencjalne).
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Powszechna ekspresja u dorosłych. Najsilniejsza ekspresja w trzustce i łożysku. Niższa ekspresja w mózgu, płucach, prostacie, sercu, nerkach, macicy, jelicie cienkim i okrężnicy.
RÓŻNE: Hamowana przez zewnętrzne zakwaszenie. Aktywowany przez halotan i izofluran.
PODOBIEŃSTWO: Należy do rodziny kanałów potasowych o dwóch porach (TC 1.A.1.8).
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Chemicon®, from rabbit | description clone S374-48, purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone S374-48, monoclonal |
| species reactivity human, rat, rabbit | species reactivity rat, rabbit | species reactivity rat | species reactivity mouse, rat |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?