Przejdź do
AB5350
Przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu SK3
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
KCa3, Kcnn3, SKCa3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki25 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
4090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN4(3783)
Immunogen
Wysoce oczyszczony peptyd odpowiadający resztom 2-21 ludzkiego SK3 (przystąpienie Q9UGI6).
Application
Przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu SK3 wykrywa poziom kanału potasowego SK3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blotting: 1,0-1,5 μg/ml (1:200-1:300)
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SK3. Epitop specyficzny dla SK3 nie występuje w żadnym innym znanym białku. Sekwencja immunogenu jest identyczna u myszy i świń.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierającego 1% BSA, 5% sacharozy i 0,025% azydku sodu. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Rozpuścić w 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4747HPA059622HPA053841
description
Chemicon®, from rabbit
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... KCNN4(3783)
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Gene Information
human ... KCNN4(3783)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)