Przejdź do
AB9766
Przeciwciało anty-Kv12.1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Elk1, KCNH8, ether-a-go-go like K + channel 3, Voltage gated K + channel subfamily H member 8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
3640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNH8(131096)
Immunogen
Oczyszczony peptyd z aminokwasów 143-157 szczurzego Kv12.1.
Application
To przeciwciało anty-Kv12.1 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Kv12.1.
Western blot: 1:200 przy użyciu ECL na lizacie kory szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Kv12.1 (Elk1, KCNH8, ether-a-go-go like K+ channel 3, Voltage gated K+ channel subfamily H member 8).
Sekwencja immunogenu to 14 z 15 aminokwasów identycznych u myszy.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 µl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 µg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można przygotować przy użyciu 100 µl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 µg peptydu z 1 µg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA077537HPA077773AB9828
description
Chemicon®, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)