Wybierz wielkość
726,00 zł
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBD5(55777)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | WH0055777M1 | ABE1321 | SAB1305225 |
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone 4A12-1B6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) western blot: 1:1000 |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MBD5 w komórkach HeLa, A431 i HEK293.
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MBD5 w lizacie ludzkiej tkanki wątroby.
Epigenetics & Nuclear Function
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected MBD5 in human prostate tissue sections.