Przejdź do
ABE492
Przeciwciało przeciw histonowej demetylazie lizyny NO66
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bifunctional lysine-specific demethylase and histidyl-hydroxylase NO66, 60S ribosomal protein L8 histidine hydroxylase, Histone lysine demethylase NO66, Myc-associated protein with JmjC domain, Nucleolar protein 66, hsNO66, Ribosomal oxygenase NO66, ROX,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RIOX1(79697)
General description
NO66 jest specyficzną dla lizyny demetylazą, która usuwa grupy metylowe z histonu H3 przy lizynie 4 i lizynie 36. Wykazano, że enzym ten łatwiej demetyluje trimetylowane H3 ′Lys-4′ (H3K4me3) i monometylowane H3 Lys4 (H3K4me1), co jest zgodne z jego rolą w modulowaniu kodu histonowego. Białko to jest wysoce konserwatywnym, konstytutywnym składnikiem jąderkowym, który wykazuje podwójny wzór lokalizacji z silnym wzbogaceniem w ziarnistej części jąderek i w różnych jednostkach nukleoplazmatycznych.
~66 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej histonowej demetylazie lizyny NO66 w pobliżu N-końca.
Application
Wykryj NO66 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała przeciw histonowej demetylazie lizyny NO66 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histonową demetylazę lizyny NO66 w pobliżu N-końca.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Histone lysine demethylase NO66 in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7403ABE498ABE491
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q9H6W3
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q6ZMT4
UniProt accession no.
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100 using 4% paraformaldehyde/4% carbodiimide-fixed or 4% paraformaldehyde-fixed sections of rat stomach, dot blot: 1:14,000 using histamine-BSA.
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)