Przejdź do
ABE498
Przeciwciało przeciwko specyficznej dla lizyny demetylazie 7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Lysine-specific demethylase 7, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee, giant panda, mouse, canine, rhesus macaque, marmoset
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JHDM1D(80853)
General description
Demetylaza 7 specyficzna dla lizyny, znana również jako białko demetylacji histonów 1D zawierające domenę JmjC i kodowana przez gen JHDM1D/KDM7/KIAA1718, jest ważną demetylazą histonów, szczególnie dla rozwoju mózgu. JHDM1D specyficznie demetyluje dimetylowane reszty ′Lys-9′ i ′Lys-27′ (odpowiednio H3K9me2 i H3K27me2) histonu H3 i monometylowane reszty ′Lys-20′ histonu H4 (H4K20Me1), odgrywając w ten sposób centralną rolę w kodzie histonowym. JHDM1D wiąże również specyficznie trimetylowaną resztę ′Lys-4′ histonu H3 (H3K4me3), wpływając na specyficzność demetylazy histonowej: w obecności H3K4me3 nie wykazuje aktywności demetylazy wobec H3K9me2, natomiast wykazuje wysoką aktywność wobec H3K27me2. JHDM1D demetyluje również H3K9me2 w nieobecności H3K4me3, a JHDM1D wykazuje aktywność wobec H4K20Me1 tylko wtedy, gdy nukleosom jest używany jako substrat, a gdy oktamer histonowy nie jest używany jako substrat. JHDM1D znajduje się w jądrze i ulega szerokiej ekspresji, ale obniżoną ekspresję obserwuje się w komórkach glejowych i limfoidalnych. JHDM1D wykazuje supresję guza poprzez regulację czynników angiogenezy w przypadku nadekspresji w warunkach głodzenia w niektórych nowotworach, dlatego JHDM1D jest badany jako potencjalny cel przeciwnowotworowy.
Zaobserwowano ~110 kDa. Uniprot opisuje dwie izoformy o masie 107 kDa (izoforma 1) i 92 kDa (izoforma 2).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej demetylazie 7 specyficznej dla lizyny.
Application
Wykryj specyficzną dla lizyny demetylazę 7 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała przeciw specyficznej dla lizyny demetylazie 7 zatwierdzonego do stosowania w Western blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że to przeciwciało reaguje krzyżowo z dwiema znanymi izoformami demetylazy specyficznej dla lizyny 7 w oparciu o projekt immunogenu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Lysine-specific demethylase 7 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE2186ABE492MABE222
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
-
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 8B7.1, from rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
clone
polyclonal
clone
F0231, monoclonal
clone
polyclonal
clone
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)