ABN2252
Anti-Neuroligin-4
Synonim(y):
Neuroligina Y
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal cytoplasmic domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLGN4Y(22829)
1 of 4
Ta pozycja | WH0022829M1 | SAB1404937 | WH0054413M2 |
---|---|---|---|
antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
Gene Information human ... NLGN4Y(22829) | Gene Information human ... NLGN4Y(22829) | Gene Information human ... NLGN4Y(22829) | Gene Information human ... NLGN3(54413) |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK293T z nadekspresją ludzkiej Neuroliginy-4.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Neuroliginę-4 w lizacie z komórek HEK293T z nadekspresją ludzkiej Neuroliginy-4.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Neuroliginę-4 w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Nguyen, T.A., et. al. (2020). Neuron. 106(5):759-768).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Neuroliginę-4 w aplikacjach Western Blotting (Nguyen, T.A., et. al. (2020). Neuron. 106(5):759-768).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej Neuroliginy-4 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Nguyen, T.A., et. al. (2020). Neuron. 106(5):759-768).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2