Przejdź do
AP183B
Kozie przeciwciało anty-kozie IgG, koniugat biotyna-SP, zaadsorbowany gatunek
1.5 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
9
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.5 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
EIA i Western blot: 120 000-1:400 000.
Immunohistochemia enzymatyczna: 1:500-1:5 000.
Cytometria przepływowa i immunohistochemia fluorescencyjna: 1:200-1:1000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj szczurze IgG za pomocą tego koziego przeciwciała anty-szczurzego IgG, koniugatu biotyna-SP, zaadsorbowanego gatunkowo, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Physical form
Liofilizowany. Bufor = 0,01 M fosforanu sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w 500 μl sterylnej wody destylowanej.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP187BAP181BAQ201H
description
1.5 mg/mL, Chemicon®
description
1.1 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PE
species reactivity
rat
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)