Przejdź do
AP187B
Kozie przeciwciało IgG przeciw królikowi, koniugat biotyna-SP, zaadsorbowany gatunek
1.1 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.5 mL
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
9
1160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Sugerowane rozcieńczenie dla większości zastosowań:
1:50 000-1:1 000 000 dla testu ELISA z użyciem streptawidyny sprzężonej z enzymem
1:10 000-1:100 000 dla western blotting z substratami chemiluminescencyjnymi.
1:500-1:5 000 do immunohistochemii enzymatycznej na skrawkach tkanek.
1:200-1:1,000 dla cytometrii przepływowej i immunohistochemii fluorescencyjnej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To kozie przeciwciało IgG przeciw królikowi, koniugat biotyna-SP, adsorbowane gatunkowo, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania króliczych IgG.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Królicze IgG (H+L) (wchłaniane w celu uzyskania minimalnej reaktywności krzyżowej z białkami surowicy ludzkiej, mysiej i szczurzej)
Physical form
Liofilizowany. Bufor = 0,01 M fosforanu sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA, 0,01% tiomersalu i 0,05% azydku sodu.
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w 1,5 ml jałowej wody destylowanej.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze 2-8°C w postaci nierozcieńczonej cieczy. W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji należy dodać taką samą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C z lub bez alikwotowania przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że stężenie białka (i soli buforowych) zmniejszy się do połowy pierwotnego stężenia po dodaniu glicerolu.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP183BAP181BAQ201H
description
1.1 mg/mL, Chemicon®
description
1.5 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PE
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)