Przejdź do
AP200A
Kozie przeciwciało przeciw mysiemu łańcuchowi lekkiemu, koniugat fosfatazy alkalicznej
Chemicon®, from goat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
25 kDa
Cząsteczki przeciwciał zazwyczaj składają się z dwóch łańcuchów lekkich immunoglobulin kowalencyjnie związanych z parą łańcuchów ciężkich. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, oznaczonych greckimi literami kappa i lambda. Łańcuchy lekkie kappa i gamma mają długość około 250 aminokwasów i średnią masę około 25 kDa. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Immunogen
Epitop: Łańcuch lekki kappa
Przygotowany z oczyszczonego mysiego łańcucha lekkiego IgG.
Application
Sugerowane rozcieńczenia:
Western Blotting: 1:5 000 -1:50 000 roztworu podstawowego 1 mg/ml.
ELISA: 1:5,000 -1:50,000 roztworu podstawowego 1 mg/mL.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kozie przeciwciało przeciwko mysiemu łańcuchowi lekkiemu, koniugat fosfatazy alkalicznej wykrywa poziom mysiego łańcucha lekkiego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Minimalna reakcja krzyżowa z bydłem, kozą, koniem, człowiekiem, królikiem, szczurem i owcą.
Przeciwciało silnie reaguje z natywnymi przeciwciałami pierwotnymi, głównie z łańcuchami lekkimi kappa. Nie nadaje się do wykrywania łańcuchów lekkich lambda. Przeciwciało nie reaguje z łańcuchami ciężkimi mysich IgG. Przeciwciało zostało przetestowane metodą ELISA i adsorbowane w celu zapewnienia minimalnej reakcji krzyżowej z immunoglobulinami bydlęcymi, kozimi, końskimi, ludzkimi, króliczymi, szczurzymi i owczymi.
Physical form
Liofilizowany z roztworu w 0,01 M Tris-HCl, 0,25 M NaCl, pH 8,0, 0,05% azydku sodu. 15 mg / ml BSA jako stabilizator Oczyszczono za pomocą chromatografii immunopowinowactwa.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2°-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez sześć tygodni w temperaturze 2°-8°C w ciemności jako nierozcieńczony płyn. Rozpuścić fiolkę w wodzie destylowanej (dodanie 0,4 ml wody pozwoli uzyskać końcowe stężenie 1 mg/ml). W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji, dodać równą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Unikać powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania. Przechowywać z dala od światła.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP124AMAB503AAP160A
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from mouse
description
Chemicon®, from rabbit
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)