Przejdź do
AP502B
Przeciwciało kozie przeciw ludzkiemu łańcuchowi Ig κ, koniugat biotyny, adsorbowane gatunkowo
0.5 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cząsteczki przeciwciał zazwyczaj składają się z dwóch łańcuchów lekkich immunoglobulin kowalencyjnie związanych z parą łańcuchów ciężkich. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, oznaczonych greckimi literami kappa i lambda. Łańcuchy lekkie kappa i lambda mają długość około 250 aminokwasów i średnią masę około 25 kDa. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Immunogen
Epitop: Łańcuch Ig kappa
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych ludzkimi białkami szpiczaka z łańcuchami lekkimi κ.
Application
Immunofluorescencja: ≤ 1 μg/106 komórek.
ELISA: 1:5,000-1:20,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To kozie przeciwciało przeciw ludzkiemu łańcuchowi Ig κ, koniugat biotyny, adsorbowane gatunkowo jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IF do wykrywania ludzkiego łańcucha Ig κ.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi kappa, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej.
Reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi kappa. Absorbowany przez ludzkie białka szpiczaka z łańcuchami lekkimi λ i mysimi immunoglobulinami.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na zbiorczych ludzkich Igs z łańcuchami lekkimi κ połączonymi kowalencyjnie z agarozą. Ciecz w 2,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP502AP187BAP183B
description
0.5 mg/mL, Chemicon®
description
1 mg/mL, Chemicon®
description
1.1 mg/mL, Chemicon®
description
1.5 mg/mL, Chemicon®
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)