Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
Quality Segment
assay
89.5-91.5% ethanol basis
form
liquid
composition
isopropyl alcohol, 4.0-6.0% , methanol, 3.5-5.5%
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.04% Water (H2O), ≤0.04 μeq/g Titrable base, ≤0.3 μeq/g Titrable acid
evapn. residue
≤4 ppm
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.65, λ: 220 nm Amax: ≤0.35, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 250 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.01, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Used as a mobile phase component or sample diluent.
- Ensures sharp peak resolution and minimal baseline noise due to its high purity .
- Ideal for trace analysis and quantification of organic compounds.
- Its anhydrous nature prevents hydrolysis of sensitive analytes.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?