Przejdź do
BINDING-1
Bufor wiążący VIRAPREP
according to ISO 10705-2 and 10705-3, suitable for (Concentration of coliphage in water), suitable for water monitoring
Synonim(y):
Coliphages binding buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 x 250 mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 10705-2 and 10705-3
form
liquid
shelf life
12 mo.
packaging
pack of 4 × 250 mL
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
suitable for (Concentration of coliphage in water)
application(s)
water monitoring
storage temp.
2-8°C
General description
VIRAPREP Binding Buffer to bufor do zatężania kolifagów somatycznych i bakteriofagów RNA specyficznych dla F, zaprojektowany w celu utrzymania wiązania i żywotności mikroorganizmów na membranie filtracyjnej.
Jest częścią zestawu VIRAPREP do zatężania kolifagów somatycznych i bakteriofagów RNA specyficznych dla F.
Application
Bufor wiążący VIRAPREP jest stosowany do zagęszczania somatycznych kolifagów i bakteriofagów RNA specyficznych dla F z próbek wody pitnej.
Features and Benefits
  • Optimized Formulation: Specifically designed to enhance coliphage binding to membrane filters, ensuring efficient concentration and retention.
  • ISO-Compliant: Fully compatible with ISO 10705-2 and 10705-3 standards for coliphage testing, ensuring reliable and standardised results.
  • Easy to Use: Features a simple preparation and application process, with clear instructions for seamless integration into water testing workflows.
  • High Compatibility: Works effectively with various membrane filtration systems and laboratory setups.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AR00206PHIX1745249
description
according to ISO 10705-2 and 10705-3, suitable for (Concentration of coliphage in water), suitable for water monitoring
description
according to ISO 10705-2 and 10705-3, suitable for filter test (Somatic coliphages and F-specific RNA bacteriophages), pack of 100 tests
description
ISO 10705-2, positive for microbiological tests (Somatic coliphages), suitable for water monitoring
description
bottle filling volume 25 mL, ready-to-use, box of 10 × 25 mL, for the growth of host-bacteria in the enumeration of somatic coliphages in samples of any type of water, sediment and sludge
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
liquid
form
-
form
-
form
gelatinous solid
application(s)
water monitoring
application(s)
water monitoring
application(s)
water monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
shelf life
12 mo.
shelf life
12 mo.
shelf life
12 mo.
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
agency
according to ISO 10705-2 and 10705-3
agency
according to ISO 10705-2 and 10705-3
agency
ISO 10705-2
agency
ISO 10705-2, ISO 2000
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)