Przejdź do
CFMAG
GenElute™ UltraMag Cell-Free DNA Kit
DNA purified with GenElute UltraMag Cell-Free DNA Kit is suitable for a wide range of down-stream applications including next-generation sequencing, qPCR and bisulfite sequencing.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Sprawdź dostępność w koszyku
2390,00 zł
1 kit
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160405
2390,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
 kit sufficient for ≤300 mL blood derivatives (CFMAG-100ML),  kit sufficient for ≤750 mL blood derivatives (CFMAG-250ML)
technique(s)
DNA purification: suitable
input
plasma
serum
test parameters
: <45 min kit run time, sample volume: 0.1-10 mL
General description
GenElute™ UltraMag Cell-Free DNA Kit zapewnia szybkie i skuteczne oczyszczanie krążącego wolnego DNA, znanego również jako cfDNA. Zestaw wykorzystuje kulki magnetyczne pokryte krzemionką do oczyszczania bezkomórkowego DNA z próbek surowicy i osocza o objętości od poniżej 1 ml do ponad 10 ml. Zestaw został opracowany w celu zapewnienia skutecznego odzyskiwania bezkomórkowych fragmentów DNA w zakresie od 100 bp do 500 bp. Odzyskane DNA nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym sekwencjonowania następnej generacji, qPCR i sekwencjonowania bisulfitowego. GenElute UltraMag Cell-Free DNA KIt jest elastyczny zarówno dla formatów ręcznych, jak i automatycznych
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Preparation Note
Przechowywać wszystkie składniki w temperaturze pokojowej
Other Notes
Lysis/Binding buffer
Wash Buffer
Elution Buffer
Magnetic Bead solution
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PLED35PLEX15EC500
description
DNA purified with GenElute UltraMag Cell-Free DNA Kit is suitable for a wide range of down-stream applications including next-generation sequencing, qPCR and bisulfite sequencing.
description
sufficient for 35 purifications
description
sufficient for 15 purifications
description
Reagents and consumables for various plant sample types. 10, 50 or 250 purifications.
usage
 kit sufficient for ≤300 mL blood derivatives (CFMAG-100ML),  kit sufficient for ≤750 mL blood derivatives (CFMAG-250ML)
usage
sufficient for 35 purifications
usage
sufficient for 15 purifications
usage
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <45 min kit run time, sample volume: 0.1-10 mL
test parameters
sample volume: 25-200 mL bacterial culture, : <2 hr kit run time for up to 12 preps
test parameters
sample volume: 25-200 mL bacterial culture, : <2 hr kit run time for up to 12 preps
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 10-50 mg
input
plasma
serum
input
-
input
-
input
plant tissue (leaves, blossoms, fruits, roots, flour and seeds)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)