Przejdź do
ECM221
Test migracji lamininy QCM (24-dołkowy, fluorometryczny)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell based assay: suitable
Quality Segment
detection method
fluorometric
Application
Millipore QCM Laminin Migration Assay zawiera komorę Boydena z porowatą membraną 5 µm i mysią lamininę, główne białko macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w błonie podstawnej, w celu zbadania migracji komórek zależnej od obecności lamininy. Laminina została wyizolowana z mięsaka myszy i jest wzbogacona o mysią lamininę 1 (lamininę-111). Ten ECM promuje adhezję komórek, proliferację, a także migrację w wielu typach komórek, takich jak embrionalne komórki macierzyste, komórki nerwowe, komórki wątroby i komórki nowotworowe. Komórki oddziałują z lamininą poprzez integryny α1β1, α2β2, α3β1, α6β1, α7β1 i α6β4. Test został zaprojektowany specjalnie do badania migracji podzbioru fibroblastów, komórek nowotworowych i komórek nerwowych.
Białko lamininy jest powlekane na dnie porowatej membrany każdej komory jako czynnik napędzający migrację komórek. Komory kontrolne pokryte BSA zapewniają odpowiednią kontrolę migracji. Komórki migrujące w kierunku lamininy są wybarwiane przy użyciu Calcein-AM, fluorescencyjnego barwnika żywych komórek, który jest oznaczany ilościowo za pomocą fluorescencyjnego czytnika mikropłytek.
Każdy zestaw zawiera materiały wystarczające do oceny 24 próbek.
Packaging
Wystarcza na 12 testów
Preparation Note
ECM221 należy zużyć w ciągu czterech miesięcy od daty otrzymania. W tym czasie:- Składniki zestawu ECM221-1 powinny być przechowywane w temperaturze od 2° do 8°C. NIE ZAMRAŻAĆ.- Składniki zestawu ECM221-2 muszą być przechowywane w temperaturze -20°C do czasu ich użycia.
Other Notes
ECM221-1 1. 24-well Cell Migration Plate Assembly - 5 µm: (Part No. 2005708) Two 24-well plates, each containing 12- 5 µm pore inserts per plate. 2. BSA 30% solution: (Part No. CS203352) One vial containing 0.5 mL of a 30% solution. 3. 24-well Stain Receiver Plate: (Part No. CR209941) One each. 4. 96-Well Black Quantitation Plate: (Part No. CR201763) One each. 5. Forceps: 1 pair ECM221-2 1. Laminin: (Part No. CS202685) Two vials each containing 60 μg in solution. 2. Accutase®: (Cat. No. SCR005) One 100 mL bottle of cell detachment solution. 3. Calcein-AM: (Part No. CS202541) One 50 µg vial.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM201ECM507ECM504
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)