Przejdź do
ECM507
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-dołkowy (5 µm), fluorymetryczny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
3110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
all
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
detection method
fluorometric
Packaging
Zawiera 2 płytki wystarczające na 24 testy
Preparation Note
Składniki zestawu należy przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C, do daty ważności podanej na zestawie.
Other Notes
Sterile 5 μm 24-well Cell Migration Plate Assembly: (Part No. 2005708) Two 24-well plates with 12 inserts per plate (24 inserts total/kit). Cell Detachment Solution: (Part No. 90131) One bottle - 16 mL. 4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL. CyQUANT GR™ Dye: (Part No. 90132) One vial - 75 μL Forceps: (Part No. 10203) One each.
Legal Information
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM505ECM515ECM510
description
-
description
-
description
The Chemicon QCM 3 uM 96-well Migration Assay provides a quick & efficient system for quantitative determination of various factors on cell migration, including screening of pharmacological agents or evaluation of integrins.
description
The QCM 8 uM 96-well Migration Assay utilizes a 8 um pore size, which is appropriate for leukocyte migration.
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, activity assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, activity assay: suitable
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
species reactivity
all
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)