Przejdź do
ECM505
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-dołkowy (3 µm), fluorymetryczny
Synonim(y):
Test migracji komórek, Zestaw do testu chemotaksji, test migracji komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki30 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
3000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Chemicon®
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
Application
Test QCM Chemotaxis 3 um 24-dołkowy jest przeprowadzany w komorze migracyjnej, opartej na zasadzie komory Boydena.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM515ECM509ECM512
description
-
description
The Chemicon QCM 3 uM 96-well Migration Assay provides a quick & efficient system for quantitative determination of various factors on cell migration, including screening of pharmacological agents or evaluation of integrins.
description
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with fluorescent detection.
description
The QCM 5 um 96-well Migration Assay utilizes a 5 um pore size, which is appropriate for studying monocyte/macrophage migration.
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
Chemicon®
product line
-
product line
-
product line
-
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)