Przejdź do
ECM534
Zestaw macierzy adhezji komórkowej z udziałem β integryny, fluorymetryczny
The Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit can be used for assessing the presence or absence of specific integrins on the cell surface.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
3690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Application
Zestaw Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit może być stosowany do oceny obecności lub braku specyficznych integryn na powierzchni komórek.
Zestaw CHEMICON® Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit może być stosowany do oceny obecności lub braku specyficznych integryn na powierzchni komórek. Test ten może zastąpić analizę FACS (6) i jest przydatny do badania ludzkich komórek adherentnych pod kątem obecności integryn na powierzchni komórek lub do monitorowania różnicowania komórek in vitro lub modyfikacji genetycznej komórek.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Research Category
Cell Structure
Packaging
96 studni
Preparation Note
Płytka Beta Integrin Array Plate może być przechowywana w temperaturze od 2° do 8°C w foliowym woreczku do daty ważności. Niewykorzystane paski można umieścić z powrotem w torebce w celu przechowywania. Należy upewnić się, że środek osuszający pozostaje w saszetce, a saszetka jest bezpiecznie zamknięta. Pozostałe elementy zestawu należy przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C.
Środki ostrożności
Brak dostępnych danych na temat toksyczności biologicznej barwnika CyQuant GR™. Odczynnik ten wiąże się z kwasami nukleinowymi i jako taki powinien być traktowany jako potencjalny mutagen, który może powodować raka i dziedziczne uszkodzenia genetyczne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Z roztworem podstawowym DMSO należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością, ponieważ DMSO może ułatwiać przedostawanie się cząsteczek organicznych do tkanek.
Other Notes
Beta Integrin Array Plate: (PN: 90600) One 96-well plate with 12 strips. Each strip contains one well each of the mouse anti-beta integrin monoclonal antibodies: (beta1, beta2, beta3, beta4, beta6, alphaVbeta5, and alpha5beta1), and one goat anti-mouse negative well. See the plate layout on insert data sheet.
4X Cell Lysis Buffer: (Part No. 90130) One bottle - 16 mL
CyQuant GR Dye: (Part No. 90132) One vial - 75 μL
Assay Buffer: (Part No. 90601) One bottle - 100 mL
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM445AB1952PMAB1951
description
The Beta Integrin-Mediated Cell Adhesion Array Kit can be used for assessing the presence or absence of specific integrins on the cell surface.
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
clone P4G11, Chemicon®, from mouse
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, cell culture | mammalian: suitable, ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
NCBI accession no.
NM_033667.1, NM_033669.1, NM_133376.1, NM_002211.2, NM_033668.1, NM_033666.1
NCBI accession no.
NM_033669.1, NM_002211.2, NM_133376.1, NM_033667.1, NM_033666.1, NM_033668.1
NCBI accession no.
NM_033668.1, NM_033667.1, NM_133376.1, NM_033666.1, NM_033669.1, NM_002211.2
NCBI accession no.
NM_002211.2, NM_033668.1, NM_033667.1, NM_133376.1, NM_033666.1, NM_033669.1
UniProt accession no.
P16144, P05106, P06756, P05107, P18564, P08648, P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)