Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
32 assays | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
Quality Segment
technique(s)
cell invasion: suitable, cell migration: suitable
detection method
fluorometric
Application
Dzięki testowi QCM Gelatin Invadopodia Assay (Red) firmy EMD Millipore, zdegradowane obszary żelatyny, teraz pozbawione fluorescencji, można wizualizować mikroskopowo i określać ilościowo za pomocą algorytmów oprogramowania do analizy obrazu. Test zapewnia również fluorescencyjną FITC-falloidynę i DAPI, odpowiednio do wizualizacji cytoszkieletu F-aktyny i jąder, aby umożliwić kolokalizację degradacji z cechami komórkowymi. Potencjalne aktywatory lub inhibitory tworzenia inwadopodiów mogą być badane pod kątem ich wpływu na stopień i częstotliwość degradacji macierzy, a test może być dalej łączony z barwieniem immunocytochemicznym dla innych cząsteczek interesujących w badaniach szlaków.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description This QCM Endothelial Cell Invasion Assay provides an in vitro model to quickly screen factors that can regulate endothelial invasion. The assay is performed in an invasion chamber using a basement membrane protein coated on the porous insert. | description - |
| technique(s) cell migration: suitable, cell invasion: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell invasion: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) cell migration: suitable, cell based assay: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method fluorometric, colorimetric |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?