Merck
EFHAW100
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonim(y):
EZ-Fit® Filtration Unit, Membrane filtration device made of gridded, mixed cellulose esters membrane for bioburden testing
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
48 EA
1420,00 zł
48 X 1 EA
1670,00 zł
1420,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Więcej informacji
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Pozwól nam pomóc
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
agency
ISO 7004
sterylność
electron beam irradiated
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
opakowanie
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B)
pkg of Single packaging (EFHAW100I)
pojemność
100 mL
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
przydatność
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® (System)
Warunki transportu
ambient
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EFHAW250EFHAB250EFHAB100
material
gridded filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), pkg of Single packaging (EFHAW250I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), pkg of Single packaging (EFHAB250I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Opis ogólny
Jednostka filtracyjna EZ-FIT® to jednorazowe urządzenie filtracyjne wykonane z białej, kratkowanej i mieszanej membrany z estrów celulozy (MCE) z niebieską podstawą integrującą celulozową podkładkę. Zapewnia bezpieczny i szybki sposób przeprowadzania filtracji membranowej, unikając narażenia na ryzyko związane z analizą mikrobiologiczną.
Jednostki filtrujące są napromieniowane wiązką elektryczną, wentylowana pokrywa zakrywa próbkę podczas filtracji, a obręcz 360° zapobiega przypadkowemu dotknięciu kleszczykami obszaru filtracji membranowej podczas przenoszenia membrany, aby chronić próbki przed zanieczyszczeniem, zapewniając jednocześnie wiarygodne wyniki oznaczania liczby drobnoustrojów.
Funkcja EZ-FIT® Azure sprawia, że jednostka filtrująca EZ-FIT® jest jeszcze bardziej ergonomiczna i wygodna dzięki przezroczystemu lejkowi i wskaźnikom poziomu napełnienia dookoła, co ułatwia napełnianie pod dowolnym kątem. Innowacyjna konstrukcja lejka zapobiega wyciekom lub obejściu membrany przez próbkę.
Niebieskie jednostki zapewniają dodatkową elastyczność przenoszenia membrany na płytkę agarową lub przekształcania urządzenia w szalkę Petriego poprzez dodanie płynnego podłoża po filtracji.
Jednostki filtrujące są zgodne z międzynarodowymi standardami i minimalizują pozostałości próbki. Jednostki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce pracy. To jednorazowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do rozdzielacza EZ-FIT®, który zawiera specjalne głowice filtrujące EZ-FIT®.
Zastosowanie
The EZ-FIT® filtration unit is used in bioburden testing of liquid samples including in-process and final product samples in beverages, pharmaceuticals and water. This product is also used in industrial QC and water monitoring.
Opakowanie
EFHAW100I: Individual packaging (48 units/pack)
EFHAW100B: Bulk packaging with protective bag (48 units/pack)
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.