Przejdź do
EZFREAD01
EZ-Fluo™ Reader
Synonim(y):
Urządzenie wykrywające
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
114 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32035490
114 930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026Szczegóły
​
Poproś o wersję demonstracyjną
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
AC/DC input
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Quality Segment
description
For rapid detection of microbial contamination
manufacturer/tradename
EZ-Fluo™
parameter
at 15 - 40 °C, 4.4 kg
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
General description
Czytnik EZ-Fluo™ jest częścią systemu szybkiego wykrywania EZ-Fluo™. Jest to technologia oparta na fluorescencji, zaprojektowana do szybkiego i ilościowego wykrywania mikroorganizmów w szerokim zakresie filtrowanych próbek. Fluorescencyjne mikrokolonie mogą być zliczane bezpośrednio przez okienko czytnika.
Application
Czytnik EZ-Fluo™ to szybki i nieniszczący system do wykrywania drobnoustrojów w próbkach filtrowalnych.
Legal Information
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZFREAD01JPEZFREAD01CNEZFREAD01UK
description
-
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for Japan
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for China
description
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for United Kingdom
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
compatibility
EZ-Fluo™ Rapid Microbial Detection System
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
H × W × L
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
parameter
at 15 - 40 °C, 4.4 kg
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
parameter
4.4 kg at 15 - 40 °C
description
For rapid detection of microbial contamination
description
-
description
-
description
-
AC/DC input
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fluo™ Reader
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)