Przejdź do
GF312
Białko SCF, ludzkie rekombinowane białko wolne od zwierząt
The Stem cell factor also known as ckit ligand, mast cell growth factor & steel factor (SLF), is a widely expressed 28-40kDa type I transmembrane glycoprotein. Recombinant animal free human SCF is manufactured using all non-animal reagents.
Synonim(y):
Stem Cell Factor, ckit Ligand, Mast Cell Growth Factor, Stell Factor, MGF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Recombinant:
expressed in E. coli
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Czynnik komórek macierzystych (SCF), znany również jako ligand ckit (KL), czynnik wzrostu komórek tucznych (MGF) i czynnik stalowy (SLF), jest szeroko wyrażaną glikoproteiną transbłonową typu I o masie 28-40 kDa. Promuje przeżycie, różnicowanie i mobilizację wielu typów komórek, w tym progenitorów szpikowych, erytroidalnych, megakariocytarnych, limfoidalnych, zarodkowych i melanocytów. Ludzki SCF wykazuje niską aktywność na komórkach mysich, podczas gdy mysi i szczurzy SCF są w pełni aktywne na komórkach ludzkich. Rekombinowany ludzki SCF jest polipeptydem o masie 18,4 kDa zawierającym 165 reszt aminokwasowych, co odpowiada sekwencji wydzielanej rozpuszczalnej formy SCF.
Źródło produktu: E. coli
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Cross Reactivty
Monkey
Physical form
Produkt jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Rekombinowany ludzki SCF jest wytwarzany przy użyciu wszystkich odczynników niepochodzących od zwierząt
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Bioactivity assay: The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 105 units/mg.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF021GF141SRP3151
description
The Stem cell factor also known as ckit ligand, mast cell growth factor & steel factor (SLF), is a widely expressed 28-40kDa type I transmembrane glycoprotein. Recombinant animal free human SCF is manufactured using all non-animal reagents.
description
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
description
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF; 1EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
P21583
UniProt accession no.
P21583
UniProt accession no.
P20826, P21583
UniProt accession no.
P21583
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)