Przejdź do
GF423
IL-2, Human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HumanKine® Ludzka rekombinowana IL-2, wolna od ksenonów,
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
feature
endotoxin free
UniProt accession no.
General description
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Interleukina-2 (IL-2) jest powszechnie uważana za cytokinę prozapalną, która stymuluje reakcje immunologiczne zależne od limfocytów T i kontroluje regulatorowe limfocyty T lub Treg. Strukturalnie uważa się, że IL-2 ma fałd typu wiązki 4-helisy i wykorzystuje nowy receptor cytokinowy typu I (IL-21R) ze wspólnym receptorem cytokinowym łańcucha gamma. IL-2 może również nasilać choroby, w których pośredniczy Th1, w tym autoimmunologiczne zapalenie stawów, a także może być interesującym celem klinicznym dla tych chorób. IL-2 została również wskazana jako potencjalna terapia infekcji i raka. Terapie przeciwnowotworowe obejmujące połączenie rekombinowanej IL-2 i rekombinowanego interferonu alfa okazały się obiecujące w badaniach klinicznych.
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of mouse CTLL-2 cells (mouse cytotoxic T cell
line). ED50 is typically 0.2-2 ng/ml.
HumanKine IL-2 is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF422GF444GF424
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
UniProt accession no.
P60568
UniProt accession no.
Q16552
UniProt accession no.
P15692
UniProt accession no.
Q5VWK5
feature
endotoxin free
feature
endotoxin free
feature
endotoxin free
feature
endotoxin free
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)