Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
1370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
IL-28A jest cytokiną daleko spokrewnioną z interferonami typu I i rodziną IL-10. IL-28A, IL-28B i IL-29 to trzy blisko spokrewnione geny cytokin, które tworzą klaster genów cytokin w regionie chromosomalnym mapowanym na 19q13. Ekspresja cytokin kodowanych przez te trzy geny może być indukowana przez infekcję wirusową. Wykazano, że wszystkie trzy cytokiny oddziałują z heterodimerycznym receptorem cytokin klasy II, który składa się z receptora interleukiny 10, beta (IL10RB) i receptora interleukiny 28, alfa (IL28RA).
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung
adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus. ED50 is typically 0.5-5 ng/ml.
adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus. ED50 is typically 0.5-5 ng/ml.
HumanKine IL-28A is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| feature endotoxin free | feature endotoxin free | feature endotoxin free | feature endotoxin free |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?