Merck
GG-10L-BK
Blood typing Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonim(y):
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
RUM-1, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 10 L
stężenie
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1