Przejdź do
HC19SERG1-85K
MILLIPLEX® Panel antygenów 1 IgG SARS-CoV-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352200
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
product line
Milliplex®
species reactivity
human
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
"Koronawirus SARS-CoV-2 jest patogenną przyczyną ludzkiej choroby COVID-19. Cząsteczka wirusa składa się z RNA zamkniętego w białku nukleokapsydu (N), które jest otoczone białkiem błony (M). Koronopodobne białka kolczaste otaczające ten wewnętrzny rdzeń składają się z podjednostek S1, S2 i domeny wiążącej receptor, która wiąże się z ludzkim komórkowym receptorem ACE-2. Po związaniu wirus wnika do komórki, przejmuje kontrolę nad maszynerią komórkową, rozmnaża się, a infekcja wirusowa jest kontynuowana. Wirusowe białka strukturalne oferują potencjał antygenowy dla odpowiedzi immunologicznej. Po zakażeniu wirusem humoralny układ odpornościowy reaguje najpierw wytwarzaniem immunoglobuliny IgM, a następnie IgG, która może zapewnić długotrwałą odporność. IgA, śluzówkowa odpowiedź immunologiczna, również znajduje się we krwi. Badając IgM, IgG i IgA w ludzkiej surowicy i osoczu, naukowcy mogą zidentyfikować osoby, które były narażone na wirusa SARS-CoV-2 i wytworzyły pewien poziom odpowiedzi immunologicznej. Naukowcy mogą lepiej zrozumieć odpowiedź immunologiczną w trakcie infekcji i powrotu do zdrowia po COVID-19."MILLIPLEX® SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgG to 4-pleksowy zestaw do jednoczesnej analizy próbek ludzkiej surowicy lub osocza pod kątem przeciwciał IgG, które rozpoznają dowolny lub wszystkie z następujących analitów: SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 Spike S2, SARS-Cov-2 RBD, Sars-CoV-2 N.
Application
SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgG to test multipleksowy oparty na technologii Luminex® xMAP, który umożliwia jednoczesną analizę próbek ludzkich pod kątem przeciwciał IgG, które rozpoznają dowolny z następujących analitów: SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 Spike S2, SARS-Cov-2 RBD, Sars-CoV-2 N. Ten test daje wyniki w medianie intensywności fluorescencji (MFI). Cztery kulki kontrolne testu są zawarte w zestawie podstawowym. Jest to test jednodniowy.Test wymaga 25 μl osocza lub surowicy rozcieńczonych w stosunku 1:100. Dostępne anality: białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 (N); domena wiążąca receptor SARS-CoV-2 (RBD); podjednostka 1 białka kolca SARS-CoV-2 (S1); podjednostka 2 białka kolca SARS-CoV-2 (S2).
Features and Benefits
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Packaging
Płytka 96-dołkowa
Preparation Note
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex is a registered trademark of Luminex Corporation
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Have the Milliplex Milliplex Human SARS-CoV-2 assays been tested on species other than humans?
    1 answer
    1. The Human SARS-CoV-2 kits were not tested with cross-species samples, so it is unknown whether they will detect samples from other species. There are no references available for using the kits with other species.
      Helpful?
  2. We are running the SARS-CoV-2 IgG, IgA, and IgM kits for the first time on the MagPix. What analysis settings should be used since the kit does not include a standard? Are there any units that should be entered?
    1 answer
    1. For Qualitative Assays, the Analysis Type is "None" in xPonent. There are no units to be entered. Median values are used for the data comparison between treatment groups.
      Helpful?
  3. Could you provide information on the subtypes detected by the SARS-CoV-2 IgG panel?
    1 answer
    1. The antibody was generated in goats and is probably designed to detect total IgG. It does not target a specific IgG subunit.
      Helpful?
  4. What is the method for determining positive samples?
    1 answer
    1. To determine positive samples, it is necessary to run a number of negative control, pre-COVID, samples in the assay and obtain an average MFI for each antigen to compare to the unknown samples. It's important to note that the positive and negative controls do not play a role in determining whether customer samples are positive or negative for COVID.