Przejdź do
HC19SERM1-85K
MILLIPLEX® Panel antygenów 1 IgM SARS-CoV-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352200
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
product line
Milliplex®
species reactivity
human
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
"Koronawirus SARS-CoV-2 jest patogenną przyczyną ludzkiej choroby COVID-19. Cząsteczka wirusa składa się z RNA zamkniętego w białku nukleokapsydu (N), które jest otoczone białkiem błony (M). Koronopodobne białka kolczaste otaczające ten wewnętrzny rdzeń składają się z podjednostek S1, S2 i domeny wiążącej receptor, która wiąże się z ludzkim komórkowym receptorem ACE-2. Po związaniu wirus wnika do komórki, przejmuje kontrolę nad maszynerią komórkową, rozmnaża się, a infekcja wirusowa jest kontynuowana. Wirusowe białka strukturalne oferują potencjał antygenowy dla odpowiedzi immunologicznej. Po zakażeniu wirusem humoralny układ odpornościowy reaguje najpierw wytwarzaniem immunoglobuliny IgM, a następnie IgG, która może zapewnić długotrwałą odporność. IgA, śluzówkowa odpowiedź immunologiczna, również znajduje się we krwi. Badając IgM, IgG i IgA w ludzkiej surowicy i osoczu, naukowcy mogą zidentyfikować osoby, które były narażone na wirusa SARS-CoV-2 i wytworzyły pewien poziom odpowiedzi immunologicznej. Naukowcy mogą lepiej zrozumieć odpowiedź immunologiczną w trakcie infekcji i powrotu do zdrowia po COVID-19."MILLIPLEX® SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgM to 4-pleksowy zestaw do jednoczesnej analizy próbek ludzkiej surowicy lub osocza pod kątem przeciwciał IgM, które rozpoznają dowolny lub wszystkie z następujących analitów: SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 Spike S2, SARS-Cov-2 RBD, Sars-CoV-2 N
Application
SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgM to test multipleksowy oparty na technologii Luminex® xMAP, który umożliwia jednoczesną analizę próbek ludzkich pod kątem przeciwciał IgM, które rozpoznają dowolny z następujących analitów: SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 Spike S2, SARS-Cov-2 RBD, Sars-CoV-2 N. Ten test daje wyniki w medianie intensywności fluorescencji (MFI). Cztery kulki kontrolne testu są zawarte w zestawie podstawowym. Jest to test jednodniowy.Test wymaga 25 μl osocza lub surowicy rozcieńczonych w stosunku 1:100. Dostępne anality: białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 (N); domena wiążąca receptor SARS-CoV-2 (RBD); podjednostka 1 białka kolca SARS-CoV-2 (S1); podjednostka 2 białka kolca SARS-CoV-2 (S2).
Features and Benefits
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Packaging
Płytka 96-dołkowa
Preparation Note
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Legal Information
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex is a registered trademark of Luminex Corporation
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HC19SERA185KHC19SERG185KSAB1413296
description
-
description
-
description
-
description
clone 8C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
SARS coronavirus
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
-
product line
Milliplex®
product line
Milliplex®
product line
Milliplex®
product line
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. We are running the SARS-CoV-2 IgG, IgA, and IgM kits for the first time on the MagPix. What analysis settings should be used since the kit does not include a standard? Are there any units that should be entered?
    1 answer
    1. For Qualitative Assays, the Analysis Type is "None" in xPonent. There are no units to be entered. Median values are used for the data comparison between treatment groups.