Merck
HTS071M
Preparat błonowy ChemiSCREEN Rekombinowany ludzki receptor chemoatraktantu ChemR23
Human ChemR23 / CMKLR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Wybierz wielkość
200 UNITS
2530,00 zł
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Preparat błonowy ChemiSCREEN Rekombinowany ludzki receptor chemoatraktantu ChemR23, Human ChemR23 / CMKLR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
biological source
human
recombinant
expressed in Chem-1 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen
Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
HTS001MHTS097MHTS054M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
recombinant
expressed in Chem-1 cells
manufacturer/tradename
ChemiScreen
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable (GTPγS), radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
NM_004072.1
NCBI accession no.
NM_000634.2
NCBI accession no.
NM_005226.2
NCBI accession no.
NM_006564.1
UniProt accession no.
Q99788
UniProt accession no.
P25024
UniProt accession no.
Q99500
UniProt accession no.
O00574
Application
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Features and Benefits
WARUNKI INUKCJI
WARUNKI ASSAY: Membrany są permeabilizowane przez dodanie saponiny do równego stężenia masowego, a następnie mieszane z[35S]-GTPγS (końcowe stężenie 0,3 nM) w 20 mM HEPES, pH 7,4/100 mM NaCl/10 mM MgCl2/0,5 μM GDP w niewiążącej 96-dołkowej płytce. Nieznakowaną chemerynę dodano do końcowego stężenia wskazanego na rysunku 1 (końcowa objętość 100 μL) i inkubowano przez 30 minut w temperaturze 30°C. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną GF/B (Millipore MAHF B1H) uprzednio zwilżoną wodą. Płytka jest płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) zimnym 10 mM fosforanem sodu, pH 7,4, a następnie suszona i liczona.
Jedna fiolka zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jedna jednostka to ilość membrany, która da więcej niż 1000 cpm specyficznego wiązania [35S]-GTPγS stymulowanego chemeryną.
Oczekuje się, że preparat błonowy ChemR23 będzie funkcjonalny w teście wiązania radioligandu; jednak użytkownik końcowy będzie musiał określić optymalny ligand znakowany radioligandem do stosowania z tym produktem.
General description
ChemR23 został odkryty jako sierocy receptor spokrewniony z receptorami chemoatrakcyjnymi C3a, C5a i FPR1 i ulega ekspresji na komórkach dendrytycznych i makrofagach (Samson i in., 1998). Ligand dla ChemR23 został scharakteryzowany jako chemeryna, proteolitycznie przetworzone białko o masie 15 kD występujące w miejscach zapalnych; 9 aminokwasowy peptyd z C-końca chemeryny jest wystarczający do aktywacji ChemR23 (Wittamer i in., 2003, 2004). Chemerin wyrażany w śródbłonku limfoidalnym i mikronaczyniowym pośredniczy w migracji komórek dendrytycznych eksprymujących ChemR23 do narządów limfoidalnych i naczyń krwionośnych w miejscach zapalenia (Vermi i in., 2005). Ponadto stwierdzono, że bioaktywny lipid, resolwina E1, funkcjonalnie oddziałuje z ChemR23 w celu zmniejszenia stanu zapalnego (Arita i in., 2005). Preparaty błonowe ChemR23 firmy Millipore to surowe preparaty błonowe wykonane z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych interakcji ChemR23 z jego ligandami. Preparaty błonowe wykazują EC50 0,37 nM dla chemeryny w teście wiązania GTPγS.
Ludzki ChemR23 o pełnej długości
Physical form
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do 1 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Analysis Note
SPECIFICATIONS: 1 unit = 5 μg
EC50 in GTPγS binding assay by Chemerin: ~ 0.37 nM
Biochem/physiol Actions
GPCR Class: A
Protein Target: ChemR23 / CMKLR1
Target Sub-Family: Chemoattractant
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2