Wybierz wielkość
1900,00 zł
1900,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CK2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT18(3875)
1 of 4
Ta pozycja | MABT875 | MABT844 | SAB4501665 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) | Gene Information human ... KRT18(3875) |
| clone CK2, monoclonal | clone IB4, monoclonal | clone L2A1, monoclonal | clone polyclonal |
| isotype IgG1κ | isotype IgG1κ | isotype IgGκ | isotype - |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in bladder tissue (Moll, R., et al. (1988). Am. J. Pathol. 132(1): 123-44.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in ductal carcinoma of the breast, basal cell epithelioma, squamous cell carcinoma of the tongue, squamous cell carcinoma of epiglottis, and squamous cell carcinoma of the esophagus (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 HeLa cell lysate (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Cyokeratin 18 in human epithelia tissue, uterus (cervic glands), submucosal glands of the oesophagus, and placental tissue (Debus, E., et al. (1984). Am. J. Pathol. 114(4): 121-30.).
Cell Structure
Cytokeratins
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1