Wybierz wielkość
1700,00 zł
1700,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
1 of 4
Ta pozycja | MAB8257B | MAB8258 | MAB8258B |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone A1, monoclonal | clone A1, monoclonal | clone A3, monoclonal | clone A3, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Influenza Control Slides, Catalogue Number 5010-5
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2